Documentos Principais
448141
Sigma-Aldrich
Piperidine-d11
98 atom % D
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.118,00
R$ 2.118,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.118,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D11N
Número CAS:
Peso molecular:
96.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.118,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
106 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2/hD
chave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-KTIYLIMOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)