Documentos Principais
606294
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-Aminoethanol-13C2
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 3.277,00
R$ 3.277,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 3.277,00
About This Item
Fórmula linear:
HO13CH213CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
63.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.277,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
170 °C (lit.)
pf
11 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)