Documentos
617032
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-2,2-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
Benzyl cyanide-α,α-d2
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CD2CN
Número CAS:
Peso molecular:
119.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pb
233-234 °C (lit.)
pf
-24 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6D2
chave InChI
SUSQOBVLVYHIEX-NCYHJHSESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup