Documentos Principais
616931
Sigma-Aldrich
Methyl(cyclohexane-d11)
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
C6D11CH3
Peso molecular:
109.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
101 °C (lit.)
pf
-126 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
chave InChI
UAEPNZWRGJTJPN-QQQWEMTMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)