Documentos
616648
Sigma-Aldrich
5-Methyl-d3-uridine-6-d1
98 atom % D
Sinônimo(s):
2′-Hydroxythymidine-methyl-d3,6-d1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D4H10N2O6
Peso molecular:
262.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pf
183-187 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1/i1D3,2D
chave InChI
DWRXFEITVBNRMK-VZFAMDNFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3