Documentos Principais
605050
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OH-3-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alanine-3-13C, D-Alanine-3-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH(NH-Boc)CO2H
Peso molecular:
190.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
atividade óptica
[α]20/D +23°, c = 2 in acetic acid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
79-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]([13CH3])C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1/i1+1
chave InChI
QVHJQCGUWFKTSE-XYUOLVJRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)