Documentos Principais
N27004
Sigma-Aldrich
2-Nitrothiophene
85%, technical grade
Selecione um tamanho
10 G
R$ 412,00
R$ 412,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 412,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
129.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 412,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Ensaio
85%
Formulário
crystals
Impurezas
15% 3-nitrothiophene
p.e.
224-225 °C (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccs1
InChI
1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
chave InChI
JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eachan O Johnson et al.
Nature, 571(7763), 72-78 (2019-06-21)
New antibiotics are needed to combat rising levels of resistance, with new Mycobacterium tuberculosis (Mtb) drugs having the highest priority. However, conventional whole-cell and biochemical antibiotic screens have failed. Here we develop a strategy termed PROSPECT (primary screening of strains