216623
Sodium chromate tetrahydrate
99%
Sinônimo(s):
Disodium chromate tetrahydrate, Sodium chromate(VI) tetrahydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Na.4H2O.4O/h;;;4*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;;;2*-1
chave InChI
AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?