Documentos Principais
616478
Sigma-Aldrich
2,6-Dinitrotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2,6-Dinitrotoluene-(methyl-d3)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 7.915,00
R$ 7.915,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 7.915,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D3H3N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
185.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.915,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
56-61 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i1D3
chave InChI
XTRDKALNCIHHNI-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)