Documentos Principais
616184
Sigma-Aldrich
myo-Inositol-C-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.496,00
R$ 4.496,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.496,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D6H6O6
Peso molecular:
186.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.496,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
densidade
1.752 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H][C@]1(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
CDAISMWEOUEBRE-CFBUUQDRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)