Documentos Principais
616087
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, L-Valine-d8, N-Fmoc derivative
Selecione um tamanho
1 G
R$ 13.352,00
R$ 13.352,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 13.352,00
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2CDCD(NH-Fmoc)COOH
Peso molecular:
347.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 13.352,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
143-145 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12D,18D
chave InChI
UGNIYGNGCNXHTR-CHKHYCMRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)