Documentos Principais
615439
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triethoxysilane
99 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Triethoxy(methyl-d3)silane
About This Item
Fórmula linear:
CD3Si(OC2H5)3
Peso molecular:
181.32
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
97% (CP)
pb
141-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C([2H])([2H])[2H]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)