Documentos Principais
614165
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13,13,14,14,14-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Tetradecanoic acid-13,13,14,14,14-d5
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2(CH2)11CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
233.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
p.e.
250 °C/100 mmHg (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2
chave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-ZBJDZAJPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)