Documentos Principais
292168
Sigma-Aldrich
Lauric acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Dodecanoic acid-1-13C
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 586,00
1 G
R$ 2.031,00
R$ 586,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 586,00
1 G
R$ 2.031,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)1013CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
201.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 586,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
225 °C/100 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i12+1
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-HNHCFKFXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8