Documentos Principais
614068
Sigma-Aldrich
Cyclohexan-d11-ol
98 atom % D
Sinônimo(s):
Cyclohexyl alcohol-d11
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D11HO
Número CAS:
Peso molecular:
111.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
160-161 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
densidade
1.052 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
chave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-KAFHOZLVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)