Documentos
613630
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-d3-butane-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
tert-Pentyl-d11-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D11H2N
Peso molecular:
98.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
densidade
0.841 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13N/c1-4-5(2,3)6/h4,6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2
chave InChI
GELMWIVBBPAMIO-BIQBMNTRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup