Documentos
609757
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
99 atom % D, 75 atom % 18O
Sinônimo(s):
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Fórmula linear:
D218O
Número CAS:
Peso molecular:
22.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
75 atom % 18O
99 atom % D
pb
101.4 °C (lit.)
pf
3.8 °C (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Água-18O (for PET), ≥98 atom % 18O
Sigma-Aldrich
902187
Água-18O