Documentos Principais
608920
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-15N4
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
15NH2C(=15NH)15NHC15N
Peso molecular:
88.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C(=[15NH])[15NH]C#[15N]
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
QGBSISYHAICWAH-PQVJJBODSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)