Documentos Principais
900927
Sigma-Aldrich
TCO-PNB ester
≥95%
Sinônimo(s):
(1R,4E)-4-Cycloocten-1-yl 4-nitrophenyl carbonate, rel-(1R-4E-PS)-cyclooct-4-en-1-yl (4-nitrophenyl) carbonate
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 3.012,00
R$ 3.012,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 3.012,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
291.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
R$ 3.012,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or chunks
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC1CCC/C=C/CC1)OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C15H17NO5/c17-15(20-13-6-4-2-1-3-5-7-13)21-14-10-8-12(9-11-14)16(18)19/h1-2,8-11,13H,3-7H2
chave InChI
FJMMADPCDJNXAH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
TCO-PNB ester (trans-Cyclooctene-p-nitrobenzyl ester) has a p-nitrobenzyl (PNB) ester group that is amine reactive and a trans-cyclooctene (TCO) group that is reactive with tetrazines.[1] TCO-PNB ester is supplied as a single axial (major) diastereomer. This specially formulated crystalline material provides easy handling and extended shelf life.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Imaging cell surface glycosylation in vivo using ?double click? chemistry.
Neves A A, et al.
Bioconjugate Chemistry, 24(6), 934-941 (2013)