Documentos Principais
608505
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-13C,α-d1
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
p-Anis(aldehyde-13C,d)
About This Item
Fórmula linear:
H3CO-C6H4-13CDO
Peso molecular:
138.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
p.e.
248 °C (lit.)
densidade
1.135 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C](=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6+1D
chave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-KFNOGTNBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)