Documentos Principais
682268
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4D3H415NO4
Peso molecular:
141.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([13C](O)=O)[13C@]([2H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-ULNHBARWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)