608106
L-Methionine-13C5,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinônimo(s):
SILAC Amino Acid, L-Methionine-ul-13C,15N
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
pf
284 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-XAFSXMPTSA-N
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3