Documentos Principais
606472
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HO13C6H413CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
145.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
214-215 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
chave InChI
FJKROLUGYXJWQN-BNUYUSEDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)