Documentos Principais
606359
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloropropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Cl13CH213CHCl13CH2Cl
Peso molecular:
150.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
156 °C (lit.)
pf
-14 °C (lit.)
densidade
1.415 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH2][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
CFXQEHVMCRXUSD-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)