Documentos Principais
175706
Sigma-Aldrich
Aniline-d7
98 atom % D
Sinônimo(s):
Heptadeuteroaniline
Selecione um tamanho
1 G
R$ 979,00
5 G
R$ 2.100,00
R$ 979,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 979,00
5 G
R$ 2.100,00
About This Item
Fórmula linear:
C6D5ND2
Número CAS:
Peso molecular:
100.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 979,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.5824 (lit.)
p.e.
184 °C (lit.)
pf
-6 °C (lit.)
densidade
1.098 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
chave InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-LQHBDRBESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thorben Vockenberg et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(8), 1678-1687 (2020-07-09)
Microplastics are ubiquitous in the environment. Due to still rising global production, the emission of polymers into the environment and the abundance of microplastics have increased accordingly. Due to the long mineralization processes of microplastics, distribution in all compartments can