Documentos Principais
603872
Sigma-Aldrich
Phthalic-13C6 anhydride
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,3-Isobenzofurandione-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C2H4O3
Número CAS:
Peso molecular:
154.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
284 °C (lit.)
pf
131-134 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
LGRFSURHDFAFJT-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
152 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)