Documentos Principais
454648
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphthalic anhydride
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.426,00
R$ 1.426,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.426,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 1.426,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
powder, crystals or chunks
pf
70-75 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-12(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11(14)15-10(8)13/h4-6H,1-3H3
chave InChI
YLJYVKLZVHWUCT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-tert-Butylphthalic anhydride has been used to synthesize novel yellow quinophthalone dyes for LCD color filters.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)