Documentos Principais
603767
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexachloropropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Cl313C13CH213CCl3
Número CAS:
Peso molecular:
253.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13C](Cl)(Cl)[13CH2][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl6/c4-2(5,6)1-3(7,8)9/h1H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
BBEAZDGZMVABIC-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)