60098
Potassium tert-butoxide
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
Potassium tert-butylate, Potassium t-butoxide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 220 °C)
Ensaio
≥97.0% (T)
forma
solid
Impurezas
≤2% K2(CO)3 and KOH
pf
256-258 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?