Documentos Principais
598046
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarbonitrile
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.526,00
R$ 1.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.526,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3N3
Número CAS:
Peso molecular:
129.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
89-93 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-1-2-10-7(3-6)5-9/h1-3H
chave InChI
HLAGQMFURMNTLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)