597449
3-Thiophenecarbonitrile
95%
Sinônimo(s):
3-Cyanothiophene, Thiophene-3-nitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5630 (lit.)
pb
82 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H3NS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
chave InChI
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2,4-dinaphthyl-3-cyanothiophene via reaction with iodonaphthalene
- 2,5-bis-tri(n-butyl)tin-3-cyanothiophene, a building block for the synthesis of new alternating (3-alkyl/3-cyano)thiophene copolymers
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Artigos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.