597775
Trimethylaluminum
electronic grade, ≥99.9999% (ultra pure)
Sinônimo(s):
Aluminum trimethanide, TMA
About This Item
Produtos recomendados
grau
electronic grade
pressão de vapor
69.3 mmHg ( 60 °C)
Ensaio
≥99.9999% (ultra pure)
Formulário
liquid
adequação da reação
core: aluminum
p.e.
125-126 °C (lit.)
pf
15 °C (lit.)
densidade
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
chave InChI
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?