Documentos Principais
596833
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.392,00
10 G
R$ 4.563,00
R$ 2.392,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.392,00
10 G
R$ 4.563,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7ClN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
202.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.392,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
211-215 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
chave InChI
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)