Documentos Principais
407801
Sigma-Aldrich
6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
98%
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine, Acetoguanamine
Selecione um tamanho
100 G
R$ 395,00
R$ 395,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 395,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7N5
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
Beilstein:
118348
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 395,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
274-276 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C4H7N5/c1-2-7-3(5)9-4(6)8-2/h1H3,(H4,5,6,7,8,9)
chave InChI
NJYZCEFQAIUHSD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine butane-1,4-diol monosolvate crystallizes with 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine (DMT) and a molecule of butane-1,4-diol in the asymmetric unit. The DMT molecules form ribbons having centrosymmetric dimer motifs between DMT molecules along the c-axis.[1] DMT and thymine forms a new metastable bicomponent hydrogel, which cage a number of organic solvents.[2]
Aplicação
6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine may be used in the synthesis of s-Bodipy-triazine (BODIPY = 4,4-difluoro-4-borata-3a-azonia-4a-aza-s-indacene). It is a symmetric fluorescent sensor for Cu2+.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
A symmetric and selective fluorescent Cu (II) sensor based on bodipy and s-triazine.
Kursunlu AN, et al.
Journal of Luminescence, 149, 215-220 (2014)
Metastability in a bi-component hydrogel of thymine and 6-methyl-1, 3, 5-triazine-2, 4-diamine: ultrasound induced vs. thermo gelation.
Roy B, et al.
Soft Matter, 8(8), 2366-2369 (2012)
Rajni M Bhardwaj et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 12), o3377-o3377 (2013-03-12)
The title co-crystal, C4H7N5·C4H10O2, crystallizes with one mol-ecule of 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine (DMT) and one mol-ecule of butane-1,4-diol in the asymmetric unit. The DMT mol-ecules form ribbons involving centrosymmetric R2(2)(8) dimer motifs between DMT mol-ecules along the c-axis direction. These ribbons are
Kun Zhang et al.
Analytica chimica acta, 1144, 34-42 (2021-01-18)
Herein, we report our strategy to develop the efficient chemosensor and real-time monitoring technique for cyanuric chloride (TCT) detection. A luminescent macrocyclic mononuclear Sm(III) complex Sm-2k bearing with two dynamic imine bonds has been constructed via the template synthesis between