293598
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
256-258 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
chave InChI
FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)