Documentos Principais
596396
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-18O4 solution
~80 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
H318O4P
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
concentração
~80 wt. % in H218O
alteração de massa
M+8
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)