Documentos Principais
596175
Sigma-Aldrich
6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
96%
Sinônimo(s):
6-Chloronicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
141.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
77-81 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
chave InChI
AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)