Documentos Principais
596043
Sigma-Aldrich
Cyclopentyltriethoxysilane
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)3SiC5H9
Número CAS:
Peso molecular:
232.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4240 (lit.)
pb
218-219 °C (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCC1
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)11-9-7-8-10-11/h11H,4-10H2,1-3H3
chave InChI
MGGAITMRMJXXMT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)