Documentos Principais
595578
Sigma-Aldrich
Ethyl [bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]acetate
≥96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11F6O5P
Número CAS:
Peso molecular:
332.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.3730 (lit.)
pb
249-250 °C (lit.)
densidade
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F6O5P/c1-2-17-6(15)3-20(16,18-4-7(9,10)11)19-5-8(12,13)14/h2-5H2,1H3
chave InChI
HBYHPBCAZBLFTD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)