274259
Methyl P,P-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
95%
Sinônimo(s):
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
densidade
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F6O5P/c1-16-5(14)2-19(15,17-3-6(8,9)10)18-4-7(11,12)13/h2-4H2,1H3
chave InChI
PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In one of the key synthetic steps for the preparation of trans-hydrindanes and (R)-(+)-umbelactone.[1][2]
- To prepare a cis-olefinic ester derivative by Still–Gennari olefination of an aldehyde derivative using 18-crown ether and potassium bis(trimethylsilyl)amide (KHMDS).[3]
- In the synthesis of (−)-(6S,2′S)-epi cryptocaryalactone.[4]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)