590231
Di(acetato)dicyclohexylphenylphosphinepalladium(II), polymer-bound FibreCat®
Pd ~5 %, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
FibreCat®
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
Pd, ~5%
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Coupling Reactions
Extensão da rotulagem
0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
cadeia de caracteres SMILES
[Pd+2].P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)c1ccccc1.[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
chave InChI
ZMMYBYFXUHUTSH-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)