Key Documents
595446
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
163.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
56-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
chave InChI
NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges