Documentos Principais
D120405
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxypyrimidine
98%
Sinônimo(s):
4,6-Pyrimidinediol
Selecione um tamanho
25 G
R$ 177,00
R$ 177,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 177,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
112.09
Beilstein:
112224
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 177,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
chave InChI
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Is it the alpha or the beta form of the compound that is available. Is there any Powder XRD data available for the compound?
    1 answer
    1. There is no XRD data or other crystallographic information available for this item.