Pular para o conteúdo
2025 - 1月及農曆春節預計貨物安排,請參考此頁訊息
Merck
Todas as fotos(1)
Documentos Principais
595179
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopropoxyphenyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17BO3
Número CAS:
Peso molecular:
256.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
pf
>230 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-11,17-18H,1-2H3
chave InChI
NBOVAIFWBASNLS-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)