Documentos Principais
59431
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-cis-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
Ethyl (R)-cis-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
200.23
Beilstein:
5256737
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −114±3°, c = 0.5% in chloroform
densidade
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketal
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C/[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5-/t8-/m1/s1
chave InChI
GZVXALXOWVXZLH-RPSMYOMKSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)