Documentos Principais
592919
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorophenyl)formamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
155.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
76-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
chave InChI
DGRDTMLQUWBPSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)