Key Documents
591793
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropane-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C15NO2
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
pb
126-127 °C (lit.)
densidade
0.959 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3/i5+1
chave InChI
AIMREYQYBFBEGQ-HOSYLAQJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup