Documentos Principais
Z675547
Polypropylene carboy with spigot
size 20 L
Sinônimo(s):
laboratory dispenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.831,00
R$ 1.831,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.831,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
R$ 1.831,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11846-0050
tamanho
20 L
Descrição geral
Heavy-duty carboys have a molded-in, threaded bung that receives the spigot. All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • Single-handed spigot control for simple dispensing
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • Two large handles for transport or pouring
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)