Documentos Principais
50920
Sigma-Aldrich
Guanidine acetate salt
≥99%
Sinônimo(s):
Guanidinium monoacetate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.543,00
R$ 1.543,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.543,00
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NH2 · CH3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein:
3565247
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.543,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(N)=N
InChI
1S/C2H4O2.CH5N3/c1-2(3)4;2-1(3)4/h1H3,(H,3,4);(H5,2,3,4)
chave InChI
DXTIKTAIYCJTII-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Guanidine acetate salt is also known as guanidinium acetate. Its TG (thermogravimetry) and DSC (differential scanning calorimetry) curves have been reported.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A TG-DSC investigation of the thermal dissociation of selected guanidinium salts.
Wendlandt WW, et al.
Thermochimica Acta, 75(1), 239-244 (1984)
Shan Xu et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 66(5), 125-130 (2020-10-13)
Diarrhea is a disease, and patients must have bowel movements at least three times per day. This condition may last for several days and may cause dehydration due to fluid loss. Spleen-deficiency makes a person more vulnerable to some infectious