Documentos Principais
591602
Sigma-Aldrich
Stearic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Octadecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14CH213CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
286.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
361 °C (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1,18+1
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-VJNPICPZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)